Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandske
Beskrivelse
- Lavet af en blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse
- Letvægtskonstruktion for taktil følsomhed og finmotorisk kontrol
- Designet til en bred vifte af applikationer på tværs af alle brancher
- Tekstureret på fingerspidserne for sikker håndtering af værktøjer og materialer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D6319, CE 0493, EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-2600-US fødevarekontakt godkendt, fødevarekontakt, ISO 13485, ISO 9001, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mio. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.11 mm |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |