Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead rustfrit stål
Artikelnummer. 31237672
Skift visning
Inkluderer:
Riflede skruer
Sekskantskruer til topfatninger
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
31237672 Sekskantskruer til topfatninger
31237679 Riflede skruer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31237672 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 2386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 DKK
    145.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.48 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MicroFix bosshead leverer en kompakt og stabil forbindelsesløsning, hvilket gør den ideel til sikre stangopsætninger i tætte laboratoriemiljøer.
  • Fremstillet af rustfrit stål: korrosionsbestandigt og holdbart
  • Vinkel- eller T-forbindelse af to stænger op til Ø 13 mm
  • Ultra-kompakte dimensioner: 25 mm diameter, 30 mm længde
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Inkluderer Sekskantskruer til topfatninger
Produkttype Bosshead
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vægt (metrisk) 47 g