Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead Aluminium
Artikelnummer. 31237676
Skift visning
Inkluderer:
Riflede skruer
Sekskantskruer til topfatninger
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
31237676 Riflede skruer
31237674 Sekskantskruer til topfatninger
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31237676 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 2380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 DKK
    103.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.27 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MicroFix bosshead leverer en kompakt, stabil løsning til sikre stangforbindelser i laboratorieopsætninger med begrænset plads.
  • Robust og let aluminiumlegering
  • Vinkel- eller T-forbindelse af to stænger op til Ø 13 mm
  • Ultra-kompakte dimensioner: 25 mm diameter, 30 mm længde
Tekniske data
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Inkluderer Riflede skruer
Produkttype Bosshead
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vægt (metrisk) 21 g