Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead Aluminium
Beskrivelse
- Robust og let aluminiumlegering
- Vinkel- eller T-forbindelse af to stænger op til Ø 13 mm
- Ultra-kompakte dimensioner: 25 mm diameter, 30 mm længde
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Inkluderer | Sekskantskruer til topfatninger |
| Produkttype | Bosshead |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vægt (metrisk) | 20 g |