Få mere at vide
IKA™ MF 10 Basic Microfine Grinder Drive
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10400571 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
MF 10 Basic
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10400571 MF 10 Basic Hver
1 options
Artikelnummer. 10400571 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0002836000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Fastgør to forskellige slibehoveder til dette drev for øget fleksibilitet. IKA™ MF 10 Basic Microfine Grinder Drive er en kontinuerligt fungerende universalkværn med et hastighedsområde på 3.000 til 6.500 rpm.
  • Kraftig mikrofinkværndrev
  • Let at rengøre arbejdsflade lavet af rustfrit stål
  • Hoveder er let udskiftelige
  • Slibehoveder medfølger ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Microfine Grinder Drive
Dimensioner (L x B x H) 300 x 320 x 380 mm
Elektriske krav 230/115 V, 50/60 Hz, 1000 W
Til brug med (udstyr) MF 10 Basic
Højde (metrisk) 380 mm
Hertz 50/60 Hz
Materiale Rustfrit stål
Spænding 230/115 V
Watt 1000 W
Vægt (metrisk) 9.7 kg
Bredde (metrisk) 320 mm