Få mere at vide
Micronova Mikrofiberdæksel SlideMop
Artikelnummer. 30533183 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner:
4,75 x 16 tommer
Artikelnummer. Dimensioner
30533183 4,75 x 16 tommer
1 options
Artikelnummer. 30533183 Leverandør Micronova Leverandørnr. MZCRAA316
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Moppesystem med simpel, effektiv lav-touch, ideel til opsamling og absorption af fine partikler
  • Brug med Micronova ladesystem, BucketBinders™, eller modulære cart-systemer for optimal samlet ydeevne
  • Meget absorberende mikrofiberdæksel, ideel til væskeoptagelse og fine partikelopsamlinger
  • Til traditionel dypning og udvridning eller med en opladningsmetode, hvor væskebortskaffelse og/eller pladsbesparelse er en udfordring
  • V-formet lomme gør det nemt at påsætte og fjerne og trække på og bruge med andre 16-tommer dæk. Flade mopperammer
  • For en berøringsfri mulighed, brug med rustfrit stål eller plastikadapter SlideMop™ (QSM, QPSM)
  • Til letvægts simple slide-on mekanismer, brug med Plastic Adapter SlimLine™ (QPSL)
  • Holdbar moppekonstruktion; kan vaskes og holder til gentagne autoklaver
Tekniske data
Dimensioner 4,75 x 16 tommer
Produkttype Moppedæksel
Farvekode Blå
Hovedtype Rektangulær
Farve Blå
Længde (engelsk) 4,75 tommer
Sterilitet Ikke-steril
Længde (metrisk) 12.07 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 40.64 cm
Bredde (engelsk) 16 tommer
Engangs Genanvendelig
Mængde 24 Pk.
Til brug med (udstyr) QSM, QPSM
Til brug med (applikation) Rengøring af gulve, vægge, lofter
Certificeringer/compliance Fremstillet uden råmaterialer
Farvekodet Ja
Materiale Mikrofiberpolyester