Få mere at vide
Vileda Professional™ MicroEffective Controlled Environments Mop
Artikelnummer. 17842496
Skift visning
Materiale:
Polyester
Artikelnummer. Materiale
17842496 Polyester
1 options
Artikelnummer. 17842496 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 161533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9025.00 DKK
    7606.38 DKK / Pakke med 30
    Spare 1418.62 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
MicroEffective CE Mop er et genanvendeligt koncept med stærk rengøringsevne og lav friktion til at rengøre mindre strenge klassificeringsrum. Kompatibel i ISO 8 til 9 områder med en forbedret version, der gælder for bredere ISO applikationer (ISO 7 til 9).
  • Effektiv polyethersulfon-mikrofiber mopperens ydeevne kombineret med udvidet dækning
  • Hygiejnisk, eksternt dokumenteret bakteriefjernelse på gulv-, væg- og loftflader
  • Meget lav partikelafgivelse af mikrofibermopper (Cat 1 for Hoods pr. IEST-RP-CC03.4); op til ISO 5 (GMP A/B)
  • Forbedret dekontamineringsresultat baseret på åbne sidehjørner i lommerne
  • Godkendt til CE-brug/Designet til sterilisering (autoklavering/gammabestråling)
  • Ergonomiske let glidende mopper og letvægts moppesystem
Tekniske data
Produkttype Moppepude
Farvekode Grå
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Farvekodet Nej
Materiale Polyester