Få mere at vide
Microcystin-LF solution, Fluka™
Artikelnummer. 15921081 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15921081
Brand: Honeywell-Fluka R10971ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
5-8 μg/mL in methanol, analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Microcystin-LF solution
Emballage Glass Bottle
CAS 67-56-1, 154037-70-4
Kogepunkt 64°C to 65°C (The information regarding the boiling point is that of the solvent.)
Synonym Algae bloom standard; Algae bloom toxin; Biotoxin; Cyanobacterial toxin
Industry Type Environmental Analysis
Molekylvægt (g/mol) 986.16
Mængde 1 ml
Grad Analytical Standard