Få mere at vide
Mikrokrystallinsk cellulosepulver, 98,6 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434732 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11434732 100 g
1 options
Artikelnummer. 11434732 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219149980
 Begrænset vare
På lager
High-purity cellulose powder used as a bulking, anti-caking, and stabilizing agent in research applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Microcrystallline cellulose powder
Farve Hvid
CAS 9004-34-6
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 0.986
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Procent renhed 97 to 102%