Få mere at vide
Vileda Professional™ MicroControl Controlled Environments Mop
Artikelnummer. 17802496
Skift visning
Materiale:
Polyester
Artikelnummer. Materiale
17802496 Polyester
1 options
Artikelnummer. 17802496 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 140708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10415.00 DKK
    8775.04 DKK / Pakke med 30
    Spare 1639.96 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
MicroControl Moppen er et genanvendeligt koncept, der tilbyder forbedret kvalitet og effektivitet ved at reducere kemikalieomkostningerne i kontrollerede miljøer op til ISO 5 (GMP A/B) på gulve, vægge og lofter.
  • 100 % mikrofibermoppeoverflade giver høj rengøringsevne
  • Patenteret kantrensende læbedesign giver mulighed for effektiv rengøring af hjørner, skørtbrædder mv.
  • Lige og rent design uden snavsfælder
  • Flerlagsdesign med forseglede kanter for høj sugeevne, lav partikelafgivelse og topstabilitet
  • Ergonomisk ydeevne og høj effektivitet på grund af Vileda™ forberedt metode
  • Skift moppesystem: Ét rengøringsværktøj til gulve, vægge og lofter
  • Ideelle mikrofiberrengøringsresultater er blevet uafhængigt testet og valideret
Tekniske data
Produkttype Moppepude
Farvekode Blå
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Farvekodet Nej
Materiale Polyester