Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikrokoknuklease (300 U/μ L)
Artikelnummer. 10848990 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
8.000 enheder
Pakningsstørrelse:
8000 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10848990 8.000 enheder 8000 enheder
1 options
Artikelnummer. 10848990 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EN0181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00 DKK
    514.65 DKK / 8000 enheder
    Spare 137.35 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fordøj enkeltstrenget og dobbeltstrenget DNA og RNA med Thermo Scientific™ Micrococcal Nuclease (S7 Nuclease), en endo-exonuclease.
Micrococcal Nuclease (S7 Nuclease) er en relativt uspecifik endo-exonuclease, der fordøjer enkeltstrengede og dobbeltstrengede nukleinsyrer, men er mere aktiv på enkeltstrengede substrater. Spaltning af DNA eller RNA sker fortrinsvis kl AT eller AU-rige regioner, hvilket giver mononukleotider og oligonukleotider med terminale 3'-phosphater. Enzymets aktivitet er strengt afhængig af Ca 2+ .
Applikationer
  • Hydrolyse af nukleinsyrer i rå cellefri ekstrakter
  • Sekventering af RNA
  • Undersøgelser af kromatinstruktur
  • En model for proteinfoldning og for struktur-funktionsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 300 U/μ L
Enzym Nuklease
Mængde 8.000 enheder
Produkttype Mikrokoknuklease