Få mere at vide
Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 mikrorørsrotor med fast vinkel
Artikelnummer. 15165253 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
30 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15165253 30 x 2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15165253 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75005719
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør mikrovolumenanvendelser såsom nukleinsyreklargøring ved op til 14.000 o/min./21.693 x g med Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 mikrorørsrotor med fast vinkel.
Udfør mikrovolumenanvendelser såsom nukleinsyreklargøring ved op til 14.000 o/min./21,694 x g med Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 mikrorørsrotor med fast vinkel.
Maksimer kapaciteten til 2 ml mikrorør med denne rotor, som er designet med en forlænget hals til at rumme 30 nukleinsyrefilterkolonner.
Med Auto-Lock-rotorudskiftning kan du skifte fra swing-out til en mikrorørsrotor på så lidt som 3 sekunder med:
  • Problemfri montering og afmontering af rotor:
  • Der kræves ingen værktøj
  • Ingen komplicerede rotorudskiftningsprocedurer
  • Fri adgang til kammeret for nem rengøring
Sammen med sikkerheden fra Thermo Scientific™ ClickSeal™-låg, certificeret af Public Health England, Porton Down, Storbritannien.
Bestillingsoplysninger:
Ekstra bioindeslutningslåg (75005730), ekstra O-ringe (75005726) og adaptere sælges separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt MicroClick 30 x 2 mikrorørsrotor med fast vinkel
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 30 x 2 ml
Maks. RCF 21,693 x g
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Radius (metrisk) 99 mm
K faktor 543
Maks. Rørlængde 45 mm
Maks. Rør diameter 11 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific ST8, Megafuge 8, SL 8 og generelle X4, X1 Pro og ST4, ST1 Plus Centrifuger
Vinkel 45°
Bioindeslutning Ja