Få mere at vide
Thermo Scientific™ MicroClick 24 x 2 mikrorørrotor med fast vinkel til Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R og SL8/SL8R centrifuger
Artikelnummer. 15195283 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
24 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15195283 24 x 2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15195283 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75005715
 Begrænset vare
På lager
Udfør mikrovolumenanvendelser såsom nukleinsyreklargøring ved op til 16.000 o/min./24.372 x g med Thermo Scientific™ MicroClick 24 x 2 mikrorørsrotor.
Udfør mikrovolumenanvendelser såsom nukleinsyreklargøring ved op til 17,850 o/min./30,279 x g med Thermo Scientific™ MicroClick 24 x 2 mikrorørsrotor.
Med Auto-Lock-rotorudskiftning kan du skifte fra swing-out til en mikrorørsrotor på så lidt som 3 sekunder med:
  • Problemfri montering og afmontering af rotor
  • Der kræves ingen værktøj
  • Ingen komplicerede rotorudskiftningsprocedurer
  • Fri adgang til kammeret for nem rengøring
Bioindeslutningsrotorlåg til handskevenlig enhåndsbetjening, certificeret af Public Health England, Porton Down, Storbritannien.
Bestillingsadvarsler:
Ekstra bioindeslutningslåg (75005725) og ekstra O-ringe (75003405) sælges separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt MicroClick 24 x 2 mikrorørsrotor med fast vinkel
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 24 x 2 ml
Maks. RCF 24,372 x g
Maks. Hastighed 16,000 rpm
Radius (metrisk) 85 mm
K faktor 505
Maks. Rørlængde 45 mm
Maks. Rør diameter 11 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 og SL 8 centrifuger
Vinkel 45°
Bioindeslutning Ja