Få mere at vide
Thermo Scientific™ MicroClick 18 x 5 mikrorørsrotor med fast vinkel til kompakte og 1,6 L og 4 L generelle centrifuger
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Reducer køretider med høj gennemløbskapacitet på 18 pladser til 5,0 ml mikrorør og over 22.000 xg med den nye Thermo Scientific™ MicroClick 18 x 5 mikrorørrotor med fast vinkel.
Let og ergonomisk ClickSeal™ biocontainment låg giver mulighed for prøvevisning.
Sikker, trykknap Auto-Lock rotorudskiftning på så lidt som 3 sekunder leverer:
- Problemfri montering og afmontering af rotor
- Der kræves ingen værktøjer
- Ingen komplicerede rotorskifteprocedurer
- Fri adgang til kammeret for nem rengøring
- Hurtigt skift mellem anvendelser, fra koniske rør til blodrør, fra mikrorør til mikroplader, og fleksibiliteten til at udvikle sig med de skiftende behov i dit laboratorium
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT, Sorvall Legend XF, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge X1, Multifuge X3, Megafuge 16, Megafuge 40, Thermo Scientific SL 16 og SL 40
Bestillingsadvarsler:
Adaptere sælges separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | MicroClick 18 x 5 mikrorørrotor med fast vinkel |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 18 x 5 ml |
| Maks. RCF | 24,652 x g |
| Maks. Hastighed | 15,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 102 mm |
| Maks. Rørlængde | 62 mm |
| Maks. Rør diameter | 17 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall Forklaring X1/XT/XF og ST 8/16/40-serien, Thermo Scientific Multifuge X1/X3 og Megafuge 8/16/40-serien, Thermo Scientific SL 8/16/40-serien |
| Vinkel | 45° |
| Vis mere |