Få mere at vide
Thermo Scientific™ MicroCL 21R-mikrocentrifuge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-811127 Shop alle Thermo Scientific produkter
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderer:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Oversigt:
MicroCL 21R centrifuge, nedkølet
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10733625
Brand: Thermo Scientific™ 75002470
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Fremskynd rutinepræpareringen af prøven med denne hurtige (op til 21.000xg) og generøse mikrocentrifuge, som er tilgængelig med køling.
Understøt mikrovolumenprotokoller såsom nukleinsyre- eller proteinlysatklargøring og PCR-reaktionsopsætning alt sammen i et bemærkelsesværdigt lille fodaftryk med Thermo Scientific MicroCL 21R mikrocentrifuger. Vælg mellem 7 lette mikrocentrifugerotorer, som er designet til at give acceleration op til 21.100xg på så lidt som 12 sekunder. Kølingen tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på kun 9 minutter.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
  • Enestående acceleration på op til 21.000xg på så lidt som 12 sekunder.
  • Kølede versioner tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på så lidt som 9 minutter.
  • Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
    • Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
    • Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
    • Ergonomisk rotoråbning og -lukning med et enkelt klik samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal-bioindeslutningslåg.
    • Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
  • Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
  • Elegant, let og pladsbesparende design.
  • Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
  • Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
  • Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 14,800 rpm
Maks. RCF 21,100 x g
Støjniveau 50 dB(A)
Temperaturområde -9 °C til +40 °C
Certificeringer/compliance CSA, CE, IVD
Type Benchtop-centrifuge
Inkluderer 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Oversigt MicroCL 21R centrifuge, nedkølet
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
garanti 2 år
Kølet Ja
Køretid 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
Dimensioner (HWD) 12,9 x 11,6 x 17,5 tommer (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Nettovægt 62.0lb. (28.0 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Rotor 24 x 1,5/2 ml rotor med ClickSeal-låg