Få mere at vide
Thermo Scientific™ MicroCL 17R-mikrocentrifuge
Artikelnummer. 10152694 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderer:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Oversigt:
MicroCL 17R centrifuge, nedkølet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Elektriske krav Inkluderer Oversigt Pakningsstørrelse
10152694 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg MicroCL 17R centrifuge, nedkølet Hver
1 options
Artikelnummer. 10152694 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75002455
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Udfør hurtigt mikrovolumenprotokoller op til 17.000 xg, med køling tilgængelig.
Thermo Scientific MicroCL 17R-mikrocentrifuger er ideelle til daglig laboratoriebrug og har en enestående processorkraft, unikke sikkerhedsfunktioner og et bredt udvalg af mikrocentrifugerotorer og tilbehør til behandling af mikrocentrifugerør med mulighed for nedkøling.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
  • Driftskapacitet op til 17.000xg med hurtig acceleration og deceleration.
  • Kølede versioner tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på så lidt som 9 minutter.
  • Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
    • Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
    • Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
    • Ergonomisk rotoråbning og -lukning med et enkelt klik samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal-bioindeslutningslåg.
    • Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
  • Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
  • Elegant, let og pladsbesparende design.
  • Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
  • Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
  • Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 13,300 rpm
Maks. RCF 17,000 x g
Støjniveau 50 dB(A)
Certificeringer/compliance CSA, CE, IVD
Inkluderer 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Oversigt MicroCL 17R centrifuge, nedkølet
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
garanti 2 år
Kølet Ja
Køretid 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
Dimensioner (HWD) 12,9 x 11,6 x 17,5 tommer (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Nettovægt 62.0lb. (28.0 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Rotor 24 x 1,5/2 ml rotor med ClickSeal-låg
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) -9 °C til +40 °C