Få mere at vide
Thermo Scientific™ MicroCL 17 Mikrocentrifuge
Artikelnummer. p-811125 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderer:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg
Hæmatokritrotor
Oversigt:
MicroCL 17 Centrifuge, ventileret
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Inkluderer Oversigt Pakningsstørrelse
15975701 230 V 50/60 Hz Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg MicroCL 17 Centrifuge, ventileret -
10274744 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg MicroCL 17 Centrifuge, ventileret Hver
10441454 230 V 50/60 Hz Hæmatokritrotor MicroCL 17 Centrifuge, ventileret Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15975701 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75002449
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ideel til daglig laboratoriebrug op til 17.000 xg, spin op til 24 mikrocentrifugerør pr. kørsel.
Accelerer rutinepræparationsprocesser med op til 17.000 xg med vores standard mikrocentrifuge. Når vores Thermo Scientific MicroCL er kombineret med vores omfattende udvalg af mikrocentrifugerotorer, disse mikrocentrifuger tilbyder produktivitet, alsidighed, sikkerhed og bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
  • Effekt op til 17.000 x g med hurtig acceleration og deceleration.
    • Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
    • Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
    • Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
    • Ergonomisk et-klik rotor åbning og lukning, samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal biocontainment låg.
    • Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
  • Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
  • Elegant, let og pladsbesparende design.
  • Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
  • Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
  • Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 13,300 rpm
Maks. RCF 17,000 x g
Støjniveau 56 dB(A)
Certificeringer/compliance CSA, CE, IVD
Inkluderer Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg
Oversigt MicroCL 17 Centrifuge, ventileret
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
garanti 2 år
Kølet Nej
Køretid 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
Dimensioner (HWD) 8,9 x 9,6 x 13,8 tommer (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Nettovægt 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Rotor Dobbelt række 18 x 2/0,5 mL rotor med skruelåg
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) Omgivende temperatur