Description
Accelerer rutinepræparationsprocesser med op til 17.000 xg med vores standard mikrocentrifuge. Når vores Thermo Scientific MicroCL er kombineret med vores omfattende udvalg af mikrocentrifugerotorer, disse mikrocentrifuger tilbyder produktivitet, alsidighed, sikkerhed og bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
- Effekt op til 17.000 x g med hurtig acceleration og deceleration.
- Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
- Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
- Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
- Ergonomisk et-klik rotor åbning og lukning, samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal biocontainment låg.
- Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
- Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
- Elegant, let og pladsbesparende design.
- Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
- Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
- Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
Specifications
Specifications
| Volumen | 24 x 1.5/2 mL |
| Maks. Hastighed | 13,300 rpm |
| Maks. RCF | 17,000 x g |
| Støjniveau | 56 dB(A) |
| Certificeringer/compliance | CSA, CE, IVD |
| Inkluderer | Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg |
| Oversigt | MicroCL 17 Centrifuge, ventileret |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| garanti | 2 år |
| Kølet | Nej |
| Show More |