Få mere at vide
Thermo Scientific™ MicroCL 17 Mikrocentrifuge
Artikelnummer. 10274744 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderer:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg
Hæmatokritrotor
Oversigt:
MicroCL 17 Centrifuge, ventileret
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Inkluderer Oversigt Pakningsstørrelse
10274744 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg MicroCL 17 Centrifuge, ventileret Hver
15975701 230 V 50/60 Hz Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg MicroCL 17 Centrifuge, ventileret -
10441454 230 V 50/60 Hz Hæmatokritrotor MicroCL 17 Centrifuge, ventileret Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10274744 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75002450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ideel til daglig laboratoriebrug op til 17.000 xg, spin op til 24 mikrocentrifugerør pr. kørsel.
Accelerer rutinepræparationsprocesser med op til 17.000 xg med vores standard mikrocentrifuge. Når vores Thermo Scientific MicroCL er kombineret med vores omfattende udvalg af mikrocentrifugerotorer, disse mikrocentrifuger tilbyder produktivitet, alsidighed, sikkerhed og bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument.
Funktioner:
  • Enestående acceleration op til 21.000x g på 12 sekunder
  • Kølede versioner tilbyder afkøling på kun 9 minutter
  • Thermo Scientific™ ClickSeal™ biocontainment rotor låg“ klik” på plads, hvilket sikrer sikkert indeholdte prøver
  • Nye PPSU låg har forbedret styrke og kemikalieresistens
  • Intuitive kontroller og letlæseligt display forenkler betjeningen
  • Robust design til mange års pålidelig service
  • Nem at rengøre og vedligeholde
Rotorportefølje:
  • 24x 1,5/2,0mL Rotor med ClickSeal Biocontainment Låg certificeret af CAMR
  • 36x 0,5mL rotor med skruelåg
  • Dobbelt række rotor 18x 2,0 /0,5mL med skruelåg
  • PCR 8x 8 rotor med skruelåg
  • PCR 4x 8 rotor med ClickSeal biocontainment låg
  • Hæmatokritrotor
  • Valg af to RCF-muligheder (17.000x g/21.100x g)
  • Kølede modeller (17R, 21R) tilbyder temperaturstyring fra -9° til +40 °C
Bestillingsoplysninger:
Biocontainment, hæmatokrit, PCR og to-rækkede rotorer, låg og røradaptere er tilgængelige separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 13,300 rpm
Maks. RCF 17,000 x g
Støjniveau 56 dB(A)
Certificeringer/compliance CSA, CE, IVD
Inkluderer 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Oversigt MicroCL 17 Centrifuge, ventileret
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
garanti 2 år
Kølet Nej
Køretid 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
Dimensioner (HWD) 8,9 x 9,6 x 13,8 tommer (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Nettovægt 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Rotor 24 x 1,5/2 ml rotor med ClickSeal-låg
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) Omgivende temperatur
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.