Få mere at vide
Thermo Scientific™ MicroCL 21 Mikrocentrifuge
Artikelnummer. 10112074 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg
Spænding:
230 V
Packungsgröße:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Spænding Packungsgröße
10112074 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg 230 V Hver
17845537 Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg 230 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10112074 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75002465
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spar tid med den hurtige prøvebehandling af denne mikrocentrifuge, der giver produktivitet, alsidighed, sikkerhed og bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument. De er designet til at give acceleration op til 21.100xg på så lidt som 12 sekunder.
Spar tid med hurtig prøvebehandling af Thermo Scientific MicroCL 21 mikrocentrifuger, der giver produktivitet, alsidighed, sikkerhed og bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument. De lette mikrocentrifugerotorer er designet til at give acceleration op til 21.100xg på så lidt som 12 sekunder.
Funktioner:
  • Enestående acceleration på op til 21.000xg på så lidt som 12 sekunder
  • Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din applikation
    • Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer
    • Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler
    • Ergonomisk et-klik rotor åbning og lukning, samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal biocontainment låg
    • Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor
  • Forenkle betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks centrifugelåg
  • Elegant, let og pladsbesparende design
  • Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde
  • Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø
  • Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC in vitro diagnostisk direktiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 14,800 rpm
Maks. RCF 21,100 x g
Støjniveau 56 dB(A)
Certificeringer/compliance CSA, CE, IVD
Inkluderer 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
Oversigt MicroCL 21 Centrifuge, ventileret
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
garanti 2 år
Kølet Nej
Køretid 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
Dimensioner (HWD) 8,9 x 9,6 x 13,8 tommer (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Nettovægt 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Rotor 24 x 1,5/2 ml rotor med ClickSeal-låg
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) Omgivende temperatur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.