Få mere at vide
MP Biomedicals™ Microchem I Printerpapir til SafTest™ Testsæt
Artikelnummer. 15523467 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15523467 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15523467 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 07MC1030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.50 DKK
    86.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.31 DKK
    4% Slukket
På lager
Microchem I Printerpapir til Saftest™ analysator.
  • Tilbehør til SafTest™ vakuumpumpe
  • Udskiftning af laboratorieudstyr
  • Størrelse: 6,35 x 2434,8 cm (2,5 x 960 tommer)
  • Format: Rulle
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Opbevaringskrav Stuetemperatur