Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ CFR overtræksdragt med hætte
Artikelnummer. p-7074255 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Microchem™ CFR bør aldrig bæres isoleret for flammehæmmende beskyttelse. Bær altid over toppen af beklædningsgenstande, der opnår EN ISO 14116 Indeks 2 eller derover.
Artikelnummer. 15546484
Brand: Ansell™ RD96T0011103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Microchem™ CFR bør aldrig bæres isoleret for flammehæmmende beskyttelse. Bær altid over toppen af beklædningsgenstande, der opnår EN ISO 14116 Indeks 2 eller derover.
MICROCHEM™ CFR er et flammehæmmende materiale designet til at blive båret over vævet termisk beskyttelsesbeklædning som f.eks. NOMEX™ , der giver beskyttelse mod partikler og væskespray under tryk uden at kompromittere arbejderbeskyttelsen i tilfælde af en lynbrand.
  • Overall med 2-delt hætte
  • Elastik hætte, håndled og ankler
  • Dobbelt lynlås lukning
  • Brandhæmmende stof behandlet med PVC-barrierefilm
  • Beskytter mod flydende kemikalier til EN Type 3 og 4
  • Optimeret kropspasning giver komfort og sikkerhed
  • Meget synlig lys rød farve for at forbedre arbejdernes sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Brandhæmmende stof med PVC-barrierefilm
Farve Rød
Engangs Limited-use
Talje stil Elastic at Back
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel, Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Sterilitet Non-sterile
Modstand Chemicals
Certificeringer/compliance EN14605 Type 3 og 4, EN ISO 13982-1 Type 5, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte