Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ CFR overtræksdragt med hætte
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Beskrivelse
- Overall med 2-delt hætte
- Elastik hætte, håndled og ankler
- Dobbelt lynlås lukning
- Brandhæmmende stof behandlet med PVC-barrierefilm
- Beskytter mod flydende kemikalier til EN Type 3 og 4
- Optimeret kropspasning giver komfort og sikkerhed
- Meget synlig lys rød farve for at forbedre arbejdernes sikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overtræksdragt |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Brandhæmmende stof med PVC-barrierefilm |
| Farve | Rød |
| Engangs | Limited-use |
| Talje stil | Elastic at Back |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |