Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ CFR overtræksdragt med hætte
Artikelnummer. 15546484 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15546484 Medium Pakke med 25
15556484 Større Pakke med 25
15566484 X-Large Pakke med 25
15586484 3X-Large Pakke med 20
15576484 2X-stor Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Microchem™ CFR bør aldrig bæres isoleret for flammehæmmende beskyttelse. Bær altid over toppen af beklædningsgenstande, der opnår EN ISO 14116 Indeks 2 eller derover.
Artikelnummer. 15546484 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. RD96T0011103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Microchem™ CFR bør aldrig bæres isoleret for flammehæmmende beskyttelse. Bær altid over toppen af beklædningsgenstande, der opnår EN ISO 14116 Indeks 2 eller derover.
MICROCHEM™ CFR er et flammehæmmende materiale designet til at blive båret over vævet termisk beskyttelsesbeklædning som f.eks. NOMEX™ , der giver beskyttelse mod partikler og væskespray under tryk uden at kompromittere arbejderbeskyttelsen i tilfælde af en lynbrand.
  • Overall med 2-delt hætte
  • Elastik hætte, håndled og ankler
  • Dobbelt lynlås lukning
  • Brandhæmmende stof behandlet med PVC-barrierefilm
  • Beskytter mod flydende kemikalier til EN Type 3 og 4
  • Optimeret kropspasning giver komfort og sikkerhed
  • Meget synlig lys rød farve for at forbedre arbejdernes sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Brandhæmmende stof med PVC-barrierefilm
Farve Rød
Engangs Limited-use
Talje stil Elastic at Back
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel, Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Sterilitet Non-sterile
Modstand Chemicals
Certificeringer/compliance EN14605 Type 3 og 4, EN ISO 13982-1 Type 5, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte