Få mere at vide
Ansell Microchem™ 4000 overstøvler
Artikelnummer. 15586464 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Lukketype:
Elastisk åbning og bindebånd
Pakningsstørrelse:
100 par
Artikelnummer. Lukketype Pakningsstørrelse
15586464 Elastisk åbning og bindebånd 100 par
1 options
Artikelnummer. 15586464 Leverandør Ansell Leverandørnr. GR40W0040600
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Passer over sko med EU-størrelse 42 til 46 (UK 8-11.) Overstøvler er konstrueret af et flerlags barrierelaminat.
  • Dobbelt sål design
  • Elastik åbning og bindelukning
  • Ultralydssvejsede sømme
  • Flerlags barrierelaminat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Passer over Euro størrelse 42-46 (UK 8-11)
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Latex fri Ja
Farve Grøn
Engangs Begrænset brug
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Elastisk åbning og bindebånd
Sål Type Dobbelt sål design
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kategori I PPE, 89/686/EØF
Emballagemængde 100/Pk
Modstand Kemikalieresistent
Produkttype Støvleovertræk