Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 4000 overtræksdragter med hætte og integrerede sokker
Artikelnummer. 15596444 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15596444 Medium Pakke med 8
15506454 Større Pakke med 8
15586444 Lille Pakke med 8
15516454 X-Large Pakke med 8
15526454 2X-stor Pakke med 8
15536454 3X-Large Pakke med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15596444 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. GR40T0012203
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Designet til at give en enestående barriere mod organiske og uorganiske kemikalier og biologiske midler. Et unikt flerlags barrierestof kendt for sin lette, men alligevel robuste tekstilfølelse og enestående barriere mod organiske og uorganiske kemikalier.
  • Coverall med elastisk 2-delt hætte med integrerede sokker og støvleoverflap
  • Dobbelt lynlåssystem foran.
  • Elastiske dobbeltmanchetter (strikket indermanchet), talje og ankler.
  • Gennemtrængning testet mod over 180 kemikalier, inklusive kemiske krigsførelsesmidler
  • Tekstillignende indre forbedrer bærerens accept
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overalls
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Grøn
Engangs Begrænset brug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik, Fastgjorte sokker, Støvleoverflaps
Manchet stil Dobbelt, Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel, Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås foran
Sømtype Optaget, Svejset
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/compliance Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Oversigt Hætte, integrerede sokker med støvleoverklap
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte, integrerede sokker med støvleoverklap