Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 4000 overtræksdragter med hætte og handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Coverall med elastisk 2-delt hætte med påsat Ansell Barrierehandsker
- Dobbelt lynlåssystem foran.
- Elastiske dobbeltmanchetter (strikket indermanchet), talje og ankler.
- Gennemtrængning testet mod over 180 kemikalier, inklusive kemiske krigsførelsesmidler
- Tekstillignende indre forbedrer bærerens accept
- Antistatisk i henhold til EN 1149-5
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overtræksdragt |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Limited-use |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Dobbelt, Elastik, Vedhæftede handsker |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |