Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 4000 overtræksdragter med hætte og ansigtsforsegling
Artikelnummer. 15506464 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. 15506464
Brand: Ansell™ GR40T0015105G02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til åndedrætsværn med fuld ansigt og skaber en tæt forsegling. Ansell Microchem™ 4000 Overalls med hætte og ansigtsforsegling beskytter mod farligt koncentrerede kemikalier og biologiske stoffer.
  • Coverall med elastisk 2-delt hætte med neopren gummi ansigtsforsegling
  • Vedhæftet Ansell Barrierehandsker, med overærmer og fingerløkker
  • Integrerede sokker og støvleoverflap
  • Vandret lynlås indgang bagpå
  • Elastiske dobbeltmanchetter (strikket indermanchet), talje og ankler.
  • Gennemtrængning testet mod over 180 kemikalier, inklusive kemiske krigsførelsesmidler
  • Tekstillignende indre forbedrer bærerens accept
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Grøn
Engangs Limited-use
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik, Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper
Manchet stil Dobbelt, Elastik, Vedhæftede handsker
Hals stil Hætte
Hætte type Vedhæftet, neopren gummi ansigtsforsegling
Lukketype Vandret lynlås bagtil
Sømtype Tapet, Svejset
Sterilitet Non-sterile
Modstand Chemicals
Certificeringer/compliance Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Oversigt Hætte med neopren ansigtsforsegling, påsat Ansell Barrier™ Handsker, integrerede sokker med støvleoverflap
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte med neopren ansigtsforsegling, påsat Ansell Barrier™ Handsker, integrerede sokker med støvleoverflap