Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 4000 overtræksdragter med hætte
Artikelnummer. 15596434 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15596434 Større Pakke med 10
15506444 X-Large Pakke med 10
15576434 Lille Pakke med 10
15586434 Medium Pakke med 10
15516444 2X-stor Pakke med 10
15526444 3X-Large Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15596434 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. GR40T0011104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7927.50 DKK
    5024.67 DKK / Pakke med 10
    Spare 2902.83 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Giver en enestående barriere mod organiske og uorganiske kemikalier og biologiske midler. Ansell Microchem™ 4000 overtræksdragter med hætte er konstrueret af et unikt flerlagsstof kendt for sin lette, men alligevel robuste tekstilfølelse.
  • Coverall med elastisk 2-delt hætte og dobbelt lynlåssystem foran.
  • Elastiske dobbeltmanchetter (strikket indermanchet), talje og ankler.
  • Gennemtrængning testet mod over 180 kemikalier, inklusive kemiske krigsførelsesmidler
  • Tekstillignende indre forbedrer bærerens accept
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overalls
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Grøn
Engangs Begrænset brug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Dobbelt, Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel, Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås foran
Sømtype Optaget, Svejset
Modstand Kemikalier
Certificeringer/compliance Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte