Få mere at vide
Ansell Edmont™ Microchem™ 4000 Cape Hood med visir
Artikelnummer. 15536464 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Mængde:
20/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15536464 20/Pk. Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 15536464 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. GR40T0051600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14988.80 DKK
    9510.29 DKK / Pakke med 20
    Spare 5478.51 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Fastgøres under armene med krog-og-løkke stropper. Ansell Edmont™ Microchem™ 4000 Cape Hood med visir beskytter mod organiske og uorganiske kemiske og biologiske stoffer.
  • Konstrueret af flerlags barrierelaminatstof
  • Hætte med PVC-visir og 76 mm kropspanel
  • Svejste og tapede sømme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende hætte
Størrelse Universel
Materiale Flerlags barrierelaminatstof, PVC
Farve Grøn
Lukketype Krog og Løkke
Engangs Begrænset brug
Mængde 20/Pk.
Konstruktion Ultralydssvejset
Hætte type Cape-hætte med visir og 3 tommer velcro-panel. Svejsede og tapet samlinger.