Beskrivelse
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
- Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
- En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker
- HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
- Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt
- Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
- Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverflap båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
- Fastgjort af bæreren og aftagelig til genbrug, når det er relevant
- Luftmængde justerbar fra 340 l/min til 590 l/min ved et arbejdstryk på 3,5 til 5 bar
- Polyester webbing bælte med YKK spænde for en sikker forbindelse, hvis flyselskabet bliver stukket eller trukket
- Lavt flow advarselsfløjte
- Eksternt konnektorbeslag drejer 360°
- En række eksterne flyselskabsforbindelsesmuligheder er tilgængelige (kontakt Ansell Microgard Ltd eller din distributør for detaljer)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overalls |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Begrænset brug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Fastgjorte sokker |
| Manchet stil | Dobbelt |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |