Få mere at vide
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, model 755
Artikelnummer. 15705602 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 15705602
Brand: Ansell™ GR40T0075505
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine er en indkapslet kemikaliebeskyttelsesdragt til brug med luftforsynede/forsynede systemer.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
  • Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
  • En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker
  • HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
  • Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt
  • Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
  • Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverflap båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
  • Fastgjort af bæreren og aftagelig til genbrug, når det er relevant
  • Luftmængde justerbar fra 340 l/min til 590 l/min ved et arbejdstryk på 3,5 til 5 bar
  • Polyester webbing bælte med YKK spænde for en sikker forbindelse, hvis flyselskabet bliver stukket eller trukket
  • Lavt flow advarselsfløjte
  • Eksternt konnektorbeslag drejer 360°
  • En række eksterne flyselskabsforbindelsesmuligheder er tilgængelige (kontakt Ansell Microgard Ltd eller din distributør for detaljer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Farve Grøn
Engangs Limited-use
Talje stil Elastic
Ankel stil Attached Socks
Manchet stil Double
Hals stil Hooded
Lukketype Zipper
Sømtype Welded
Sterilitet Non-sterile
Modstand Chemicals
Certificeringer/compliance EN 374:2003, EN 1073-1:1998, EN 1149-5:2008, EN 14594