Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 4000 Apollo indkapslede overtræksdragter
Artikelnummer. p-7074273 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 4
Product Code. 15546454
missing translation for 'mfr': Ansell™ GR40T0012603
Only null left
Add to basket
Add to basket
Betroet af brand- og redningsmandskab over hele verden. MICROCHEM™ 4000 APOLLO er en fuldt indkapslet væsketæt kemikaliedragt designet til brug i forbindelse med selvstændigt åndedrætsværn (SCBA)
  • Fuld indkapslet overtræksdragt
  • Indgang med dobbelt lynlås bagpå
  • Udvidet bagside til internt bærende af selvstændigt åndedrætsværn (SCBA)
  • Udåndingsventiler er placeret bagpå
  • Indvendige seler
  • Flugt“ rive-snor” til hurtig afgang i nødsituationer
  • Fastgjorte sokker med støvle over flap
  • Vedhæftet Ansell Barrier™ handsker med ærme over flap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Type 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw Material handling, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of equipment
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminat
Størrelse Medium
Ankel stil Elastik, Fastgjorte sokker, Støvleoverflapper
Lukketype Dobbelt lynlås bagtil
Manchet stil Vedhæftede handsker
Hals stil Hætte
Antal lommer Ingen
Produkttype Indkapslede overtræksdragter
Sømtype Svejset, tapet
Stil Inkluderer vedhæftet Ansell Barrier™ Handsker, integrerede sokker med støvleoverklap, fuldt indkapslet hætte