Beskrivelse
- Fuld indkapslet overtræksdragt
- Indgang med dobbelt lynlås bagpå
- Udvidet bagside til internt bærende af selvstændigt åndedrætsværn (SCBA)
- Udåndingsventiler er placeret bagpå
- Indvendige seler
- Flugt“ rive-snor” til hurtig afgang i nødsituationer
- Fastgjorte sokker med støvle over flap
- Vedhæftet Ansell Barrier™ handsker med ærme over flap
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Type 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 |
| Farve | Grøn |
| Til brug med (applikation) | Forurenede miljøer, kemisk håndtering, fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller rør, indlæsning og aflæsning af procesudstyr, håndtering af råmaterialer, koncentrationsblanding og palletering, farligt gods-respons, samling og adskillelse af udstyr |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | Større |
| Ankel stil | Elastik, Fastgjorte sokker, Støvleoverflapper |
| Lukketype | Dobbelt lynlås bagtil |
| Manchet stil | Vedhæftede handsker |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |