Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 4000 Apollo indkapslede overtræksdragter
Artikelnummer. 15546454 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15546454 Medium Pakke med 4
15556454 Større Pakke med 4
15566454 X-Large Pakke med 4
15576454 2X-stor Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15546454 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. GR40T0012603
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Betroet af brand- og redningsmandskab over hele verden. MICROCHEM™ 4000 APOLLO er en fuldt indkapslet væsketæt kemikaliedragt designet til brug i forbindelse med selvstændigt åndedrætsværn (SCBA)
  • Fuld indkapslet overtræksdragt
  • Indgang med dobbelt lynlås bagpå
  • Udvidet bagside til internt bærende af selvstændigt åndedrætsværn (SCBA)
  • Udåndingsventiler er placeret bagpå
  • Indvendige seler
  • Flugt“ rive-snor” til hurtig afgang i nødsituationer
  • Fastgjorte sokker med støvle over flap
  • Vedhæftet Ansell Barrier™ handsker med ærme over flap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Type 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, kemisk håndtering, fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller rør, indlæsning og aflæsning af procesudstyr, håndtering af råmaterialer, koncentrationsblanding og palletering, farligt gods-respons, samling og adskillelse af udstyr
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Medium
Ankel stil Elastik, Fastgjorte sokker, Støvleoverflapper
Lukketype Dobbelt lynlås bagtil
Manchet stil Vedhæftede handsker
Hals stil Hætte
Antal lommer Ingen
Produkttype Indkapslede overtræksdragter
Sømtype Svejset, tapet
Stil Inkluderer vedhæftet Ansell Barrier™ Handsker, integrerede sokker med støvleoverklap, fuldt indkapslet hætte