Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 3000 overtræksdragter med hætte og integrerede sokker
Artikelnummer. p-7074268 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 20
Artikelnummer. 15546594
Brand: Ansell™ YE30W0012203
MICROCHEM™ 3000 overtræksdragter med hætte og integrerede sokker er et af de letteste og mest komfortable kemiske beskyttelsesbeklædningsgenstande på markedet i dag. Dette holdbare flerlagsstof giver en ekstremt effektiv barriere mod både uorganiske kemikalier og biologiske farer.
  • Coverall med 2-delt hætte
  • Integrerede sokker med støvleoverklap
  • Dobbelt lynlås lukning
  • Dobbelt manchetter
  • Elastik hætte, talje, dobbelte manchetter
  • Fremragende væskegennemtrængningsmodstand og barriere mod fine partikler (> 0,01 mikron)
  • Fugtdampgennemtrængelig (“ åndbar” ) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri til malingsprøjtning
  • Lav fnug for at reducere risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
  • Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse Medium
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik, Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper
Manchet stil Dobbelt, Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel, Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås
Sømtype Svejset
Certificeringer/compliance Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Oversigt Hætte, integrerede sokker med støvleoverklap
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte, integrerede sokker med støvleoverflap