Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 3000 overtræksdragter med hætte og integrerede sokker
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 15
Pakke med 20
Descrizione
- Coverall med 2-delt hætte
- Integrerede sokker med støvleoverklap
- Dobbelt lynlås lukning
- Dobbelt manchetter
- Elastik hætte, talje, dobbelte manchetter
- Fremragende væskegennemtrængningsmodstand og barriere mod fine partikler (> 0,01 mikron)
- Fugtdampgennemtrængelig (“ åndbar” ) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
- Silikonefri til malingsprøjtning
- Lav fnug for at reducere risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
- Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
- Antistatisk i henhold til EN 1149-5
Specifica
Specifica
| Produkttype | Beskyttende overtræksdragt |
| Størrelse | 2X-stor |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Gul |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik, Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper |
| Manchet stil | Dobbelt, Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | 2-panel, Elastik |
| Lukketype | Dobbelt lynlås |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto