Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 3000 overtræksdragter med hætte
Artikelnummer. 15586584 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Artikelnummer. 15586584
Brand: Ansell™ YE30W0011102
MICROCHEM™ 3000 overtræksdragter med hætte er en af de letteste og mest komfortable kemikaliebeskyttende beklædningsgenstande på markedet i dag. Dette holdbare flerlagsstof giver en ekstremt effektiv barriere mod både uorganiske kemikalier og biologiske farer.
  • Coverall med 2-delt hætte
  • Dobbelt lynlås lukning
  • Dobbelt manchetter
  • Elastik hætte, talje, dobbelte manchetter og ankler
  • Fremragende væskegennemtrængningsmodstand og barriere mod fine partikler (> 0,01 mikron)
  • Fugtdampgennemtrængelig (“ åndbar” ) for at hjælpe med at reducere risikoen for varmestress
  • Silikonefri til malingsprøjtning
  • Lav fnug for at reducere risikoen for fiberforurening i nogle kritiske områder
  • Optimeret kropspasning for brugerens komfort og sikkerhed
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse Lille
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Dobbelt, Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel, Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås
Sømtype Svejset
Certificeringer/compliance Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte