Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 3000 Forklæder med Ærmer
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 45
Beskrivelse
- Let og holdbar
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 3X-Large |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Gul |
| Lukketype | Buckles (Rear) |
| Til brug med (applikation) | Uventede lækager Spild eller andre udslip, lastning og losning af lastbiler og køretøjer, lastning af lastbiler& Køretøjer, Produktinspektion, Rengøring af anlæg og maskiner |
| Vægt (metrisk) | 80 gsm |
| Stil | Y30W214 |
| Sømtype | Svejset |