Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 3000 Forklæder med Ærmer
Artikelnummer. 15596594 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 45
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15596594 Lille Pakke med 45
15506604 Medium Pakke med 45
15516604 Større Pakke med 45
15526604 X-Large Pakke med 45
15536604 2X-stor Pakke med 40
17111115 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15596594 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. YE30W0021402
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Konstrueret af et flerlags barrierelaminat. Ansell Microchem™ 3000 Forklæder med ærmer med svejsede sømme giver væsketætte forbindelser.
  • Forklæde med ærmer
  • Velcrolukning bagpå
  • Elastiske håndled
  • Svejste sømme
  • Flerlags barrierestof effektivt mod talrige kemikalier
  • Meget synlig lys gul for forbedret arbejdssikkerhed
  • Let og alligevel holdbar
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Beskyttende forklæde
Størrelse Lille
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Lukketype Krog og løkke (bag)
Manchet stil Elastik
Antal lommer Ingen
Certificeringer/compliance Type PB 3/4 EN 14605, Type PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1
Sømtype Ultralydssvejset