Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 3000 Forklæder med Ærmer
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 45
Beskrivelse
- Forklæde med ærmer
- Velcrolukning bagpå
- Elastiske håndled
- Svejste sømme
- Flerlags barrierestof effektivt mod talrige kemikalier
- Meget synlig lys gul for forbedret arbejdssikkerhed
- Let og alligevel holdbar
- Antistatisk i henhold til EN 1149-5
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Beskyttende forklæde |
| Størrelse | Større |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Gul |
| Lukketype | Krog og løkke (bag) |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Manchet stil | Elastik |
| Antal lommer | Ingen |
| Certificeringer/compliance | Type PB 3/4 EN 14605, Type PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1 |
| Sømtype | Ultralydssvejset |