Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 3000 Forklæder med Ærmer
Artikelnummer. 15506604
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 45
Artikelnummer. 15506604
Brand: Ansell™ YE30W0021403
Konstrueret af et flerlags barrierelaminat. Ansell Microchem™ 3000 Forklæder med ærmer med svejsede sømme giver væsketætte forbindelser.
  • Forklæde med ærmer
  • Velcrolukning bagpå
  • Elastiske håndled
  • Svejste sømme
  • Flerlags barrierestof effektivt mod talrige kemikalier
  • Meget synlig lys gul for forbedret arbejdssikkerhed
  • Let og alligevel holdbar
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Beskyttende forklæde
Størrelse Medium
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Lukketype Krog og løkke (bag)
Manchet stil Elastik
Antal lommer Ingen
Certificeringer/compliance Type PB 3/4 EN 14605, Type PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1
Sømtype Ultralydssvejset