Få mere at vide
Cytiva Life Sciences™ MicroCheck II drikkevaremonitor
Artikelnummer. 17977262
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17977262 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17977262 Leverandør Cytiva Life Sciences™ Leverandørnr. 4761ME
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let at bruge, alsidige engangsfiltertragte til mikrobiel analyse.
Kan konverteres til en petriskål til dyrkning eller nemt fjerne membranen for at placere den på separat agarskål.
  • Kan konverteres til en petriskål til dyrkning eller nemt fjerne membranen for at placere den på separat agarskål.
  • Klar til brug: Fjern blot fra kassen og anbring direkte på en filtermanifold.
  • Intet behov for gummipropper eller adaptere.
  • Volumen gradueringer er markeret tydeligt for nem læsning fra ethvert synspunkt.
  • Volumeninddelinger markeret eksternt på tragten for at forhindre potentiel tilbageholdelse af organismer.
  • Eksterne mærker opfylder retningslinjerne i standardmetoder til analyse af vand og spildevand, nuværende udgave.
  • Filtermedie: GN Metricel™ (blandede celluloseestere) og Metricel™ Sorte (modificeret polyethersulfon) membraner
  • Cylinder og bund: Polypropylen
  • Betræk: Polystyren
  • Stik: Polyethylen
  • Tragtadapter: Polyethylen
  • Støttepude: Cellulose
  • Højde: 7,6 cm (3,0 tommer)
  • Diameter: 6,1 cm (2,4 tommer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Oversigt Drikkevaremonitor
Mængde 50 tragte
Produkttype Filtreringstragt