Få mere at vide
Cytiva Microcheck™ Drikkevaremonitor
Artikelnummer. 17124401
Skift visning
Materiale (membran):
GN-6 Metricel blandet celluloseester
Metricel Sort membranmodificeret PES
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (membran)
17124401 Metricel Sort membranmodificeret PES
17104401 GN-6 Metricel blandet celluloseester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17124401 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 4763
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let at bruge, alsidige, bulkpakkede engangsfiltertragte er ideelle til mikrobiel analyse.
  • Kan konverteres til en petriskål til dyrkning eller nemt fjerne membranen for at placere den på separat agarskål
  • Produktet er ikke godkendt til brug i medicinsk klinisk kirurgi eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Sort
Oversigt Polystyrencover, polypropylencylinder/base, polyethylenadaptermateriale, cellulosestøttepude
Porestørrelse 0,45μ m
Mængde 50/Pk.
Sterilitet Gamma-bestrålet
Materiale (membran) Metricel Sort membranmodificeret PES