Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrocentrifuger, Micro 17/17R
Artikelnummer. 11516873 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet Pakningsstørrelse
11516873 Nej Hver
11526873 Ja Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11516873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20750.00 DKK
    15817.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 4932.76 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
På lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Justerbar 99-minutters timer og hurtig-spin-funktion til korte kørsler.
  • Kapacitet: 48mL (24 x 1,5/2mL rør)
  • Maksimal hastighed/RCF: 13300 o/min./17000xg
  • Justerbar 99-minutters timer og hurtig-spin-funktion til korte kørsler
  • Leveres med ClickSeal-rotor (24 pladser 1,5/2mL) og bioindeslutningslåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 13,300 rpm
Maks. RCF 17,000 x g
Ventileret Ja
Oversigt Mikrocentrifuge Micro 17, ventileret
Kølet Nej