Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerør med skruelåg
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
2 mL
Lukketype:
Ikke inkluderet
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Description
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 44 mm |
| Inkluderer | Uden base |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | Skruelåg |
| Maks. RCF | 20,000 G |
| Gradueringer | Op til 1,2 ml |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |