Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerør med skruelåg
Artikelnummer. 10165813 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2 ml
Lukketype:
Ikke inkluderet
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10165813
Brand: BRAND™ 780755
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dækgevindet (PP) og reaktionsrøret (PP) er perfekt afstemt, og i kombination med silikonetætningen giver pålidelig beskyttelse mod væskelækage eller indtrængning
  • Sterile reaktionsrør leveres med påsat påskruede dæksler og er ikke-mutagene og ikke-cytotoksiske
  • Med mat etiketfelt
  • Anvendelse: -196° C til 121° C
  • sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -6
  • Fri for DNA, DNase, RNase, endotoksiner
  • Farvede omslag er tilgængelige for effektiv prøvehåndtering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
    Materiale Polypropylen
    Højde (metrisk) 44 mm
    Inkluderer Grundlag
    Uddannet Nej
    Lukketype Skruelåg
    Maks. RCF 17,000 G
    Diameter (metrisk) 13 mm