Få mere at vide
Heathrow Scientific Mikrocentrifugerør, naturlig
Artikelnummer. 16300776 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Volumen (metrisk):
0.2 mL
0.5 mL
1.5 mL
Artikelnummer. 16300776
Brand: Heathrow Scientific HS4325
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mikrocentrifugerør har påsat flade hætter for nem enhåndsbrug.
  • 100% polypropylen
  • Frostret skriveområde og en sprøjtegennemborelig hætte
  • Autoklaverbar
  • Engangs
Tekniske data
Kasket stil Flad
Lukningsfarve Neutral
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt Mikrocentrifugerør
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 40.2 mm
nr. pr. pakke 1000/pakke
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Attached Snap Cap
Bund form Conical
Maks. RCF 16,400 x g
Gradueringer 0.1, 0.5, 1 mL
Form Cylindrical
Produkttype Microcentrifuge Tube