Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrocentrifugerør med låsehætte
Artikelnummer. 15432545 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Neutral
Sterilitet:
Ikke steril
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
Maks. RCF:
25.000 x g
26.000 x g
30.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Kapacitet (metrisk) Maks. RCF Pakningsstørrelse
15432545 Neutral Ikke steril 1,5 ml 26.000 x g Pakke med 500
15442545 Neutral Ikke steril 2,0 ml 25.000 x g Pakke med 500
15422545 Neutral Ikke steril 0,5 ml 30.000 x g Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432545
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Polypropylen mikrocentrifugerør er DNase/RNase og pyrogenfri
  • DNase/RNase og pyrogenfri
  • Autoklaverbar og modstår temperaturer til -86 °C
  • Graderede rør fås i tre størrelser - 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml
Tekniske data
Kasket stil Låsende snaphætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Maks. RCF 26.000 x g
Diameter (metrisk) 13 mm
Længde (metrisk) 39 mm