Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerør med påsat skruelåg
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Format:
Konisk bund
Selvstående, konisk bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen med polypropylen skruelåg.
- Overholder DIN EN 285 standarder.
- Frosted markeringsområde tillader prøveidentifikation eller andre notationer.
- Temperaturområde: -196 °C til 121 °C.
- Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar)
- Farvede polypropylenhætteindsatser til identifikation kan købes separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Format | Selvstående, konisk bund |
| Højde (metrisk) | 44 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | –196 til 121 °C |
| Maks. RCF | 17,000 G |
| Gradueringer | Op til 1,0 ml |
| Vis mere |